1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:90177-96-1
:
Formel:C₈H₆F₁₂O₂
MDL-nummer:MFCD00153145
:362.12 g/mol
Kokande Pt:>250 °C
Smält Pt:80…83 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande