2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:351003-22-0
:
Formel:C₈H₃ClF₆O₂S
MDL-nummer:MFCD03094042
:312.62 g/mol
Smält Pt:59…63 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3261
ADR:8,II
:GHS05