Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
:
Apollo Scientific
Ammonium hexafluorogermanate(IV) 99%
:
Apollo Scientific
:
16962-47-3
:
:
H₈F₆GeN₂
:
MFCD00010880
:
222.68 g/mol
:
380 °C
:
Omgivande
:
3288
:
6.1,III
:
GHS07