Aluminium fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7784-18-1
:
Formel:AlF₃
MDL-nummer:MFCD00003426
:83.98 g/mol
Smält Pt:1290 °C (subl.)
Densitet:3,1 g/cm³ (25 °C)
EINECS:232-051-1
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande