Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
EDTA disodium salt
EDTA disodium salt 98%
EDTA disodium salt 98%
EDTA disodium salt 98%
APOSOR964961-1KG
:
Apollo Scientific
:
EDTA disodium salt 98%
APOSOR964961-1KG
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
1 kg
Seq:
4024
:
:
336.21 g/mol
:
Omgivande
:
139-33-3
:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:
MFCD00070672