Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Allylpalladium(II) chloride dimer
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
APOSOR937920-1G
:
Apollo Scientific
:
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
APOSOR937920-1G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
1 g
Seq:
3047
:
:
365.89 g/mol
:
120 °C (dec.)
:
GHS07
:
Kylskåp
:
12012-95-2
:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂
:
MFCD00044874