Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:578743-87-0
:
Formel:C₂₇H₃₆ClCuN₂
MDL-nummer:MFCD09264276
:487.60 g/mol
Smält Pt:>300 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande