Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
APOSOR919217-500G
:
Apollo Scientific
:
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate 98+%
APOSOR919217-500G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
500 g
Seq:
3645
:
:
310.20 g/mol
:
GHS07
:
Omgivande
:
33513-44-9
:
C₇H₆O₇S₂
:
MFCD00043913