ContactUsLinkComponent
Metylnikotinat 98%
Metylnikotinat 98%
  APOSOR905628-500G
 :  
Metylnikotinat 98%
  APOSOR905628-500G
 :  
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
 :
 :137.14 g/mol
 :Omgivande
 :93-60-7
 :C₇H₇NO₂
 :MFCD00006388