1,2-Diklorbenzen
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:95-50-1
:
Formel:C₆H₄Cl₂
MDL-nummer:MFCD00000535
:147 g/mol
Kokande Pt:178…180 °C
Smält Pt:–18…–17 °C
Densitet:1,306 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:66 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-425-9
FN:1591
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS09