Fenantren 97%
Katalog # APOSOR8782-500G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:178.23 g/mol
Kokande Pt:336…340 °C
Smält Pt:95…101 °C
Densitet:1,063 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-581-5
FN:3077
ADR:9+EHS,III
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:85-01-8
Formel:C₁₄H₁₀
MDL-nummer:MFCD00001168