Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:12092-47-6
:
Formel:C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MDL-nummer:MFCD00012415
:493.08 g/mol
Smält Pt:243 °C (dec.)
EINECS:235-157-6
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande