Pivalonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:630-18-2
:
Formel:C₅H₉N
MDL-nummer:MFCD00001847
:83.13 g/mol
Kokande Pt:105…106 °C
Smält Pt:15…16 °C
Densitet:0,752 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:211-133-0
FN:3273
ADR:3+6.1,II
:GHS02
:GHS07