




Pyridinium dichromate
Katalog # APOSOR59466-100G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:532.19 g/mol
Smält Pt:152…153 °C
Densitet:1,713 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:243-478-8
FN:3085
ADR:5.1+8,II
:GHS02
:GHS03
:GHS05
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:20039-37-6
Formel:C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
MDL-nummer:MFCD00013105