Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
(R)-(S)-Josiphos
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos 95%
:
Apollo Scientific
(R)-(S)-Josiphos 95%
:
Apollo Scientific
:
155806-35-2
:
:
C₃₆H₄₄FeP₂
:
MFCD00800284
:
95 °C (dec.)
:
594.541 g/mol
:
GHS07
:
Omgivande