Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Bromkresolgrönt
Bromkresolgrönt
Bromkresolgrönt
Bromkresolgrönt
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Bromkresolgrönt
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
76-60-8
:
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MDL-nummer:
MFCD00005874
:
698.02 g/mol
Smält Pt:
225 °C (dec.)
EINECS:
200-972-8
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande