Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:114615-82-6
:
Formel:C₁₂H₂₈NO₄Ru
MDL-nummer:MFCD00074914
Smält Pt:160 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1479
ADR:5.1,II
:351.43 g/mol
:GHS03
:GHS07