Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 97%
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 97%
APOSOR52142-100G
:
Apollo Scientific
:
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene 97%
APOSOR52142-100G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
100 g
Seq:
3401
:
:
362.39 g/mol
:
210…212 °C
:
GHS07
:
Omgivande
:
5089-22-5
:
C₂₄H₁₄N₂O₂
:
MFCD00357168