Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
3,5-Dibromosalicylic acid
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
3147-55-5
:
Formel:
C₇H₄Br₂O₃
MDL-nummer:
MFCD00002441
:
295.91 g/mol
Smält Pt:
223…228 °C
EINECS:
221-570-9
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande