Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
4-Pyrimidinemethanol
4-Pyrimidinemethanol
4-Pyrimidinemethanol
APOSOR42131-1G
:
Apollo Scientific
:
4-Pyrimidinemethanol
APOSOR42131-1G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
1 g
Seq:
3047
:
:
110.12 g/mol
:
75…78 °C
:
GHS07
:
Frys
:
33581-98-5
:
C₅H₆N₂O
:
MFCD03789625