N(α)-Boc-L-histidine
Katalog # APOSOR36354-100G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:255.3 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:17791-52-5
Formel:C₁₁H₁₇N₃O₄
MDL-nummer:MFCD00065576