ContactUsLinkComponent
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Katalog # APOSOR361679-1G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
1-[(2-Trimethylsilylethoxy)methyl]-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 95%
Katalog # APOSOR361679-1G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :324.31 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:903550-12-9
Formel:C₁₅H₂₉BN₂O₃Si
MDL-nummer:MFCD09037502