(R)-1-tert-Butyl-2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate 95%
Katalog # APOSOR33635-100G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:229.27 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:73323-65-6
Formel:C₁₁H₁₉NO₄
MDL-nummer:MFCD00190828