2-Methoxy-4-vinylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7786-61-0
:
Formel:C₉H₁₀O₂
MDL-nummer:MFCD00015437
:150.18 g/mol
Kokande Pt:108…110 °C
Smält Pt:25…29 °C
Densitet:1,11 g/cm³ (25 °C)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande