Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
APOSOR3110-25G
:
Apollo Scientific
:
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
APOSOR3110-25G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
25 g
Seq:
3308
:
:
136.11 g/mol
:
>300 °C
:
>300 °C
:
Omgivande
:
206-250-9
:
2811
:
6.1,III
:
GHS06
:
315-30-0
:
C₅H₄N₄O
:
MFCD00599413