Trimethylsilanol
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1066-40-6
:
Formel:C₃H₁₀OSi
MDL-nummer:MFCD02751657
Kokande Pt:98…99 °C
Smält Pt:–12 °C
Densitet:0,8144 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:4 °C
EINECS:213-914-1
ADR:3,II
:90.20 g/mol
FN:1993
:GHS02
Förvaringstemperatur:Omgivande