Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
:
Apollo Scientific
(S)-3-Methylmorpholine
:
Apollo Scientific
:
350595-57-2
:
:
C₅H₁₁NO
:
MFCD03840369
:
101.1469 g/mol
:
133…136 °C
:
1760
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07
:
Kylskåp