Orders LinkContactUsLinkComponent
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide 99%
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
N-Hydroxysuccinimide 99%
Leverantör:  Apollo Scientific
Certificates
N-Hydroxysuccinimide 99%
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
  • CAS-nummer:6066-82-6
  • Formel:C₄H₅NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00005516
  • Molecular Weight:115.09 g/mol
  • Smält Pt:94…99 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:228-001-3
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 100 g
       260,00 kr
  • Bottle
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 250 g
       345,00 kr
  • Bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 1 kg
       1 125,00 kr