1-Methylisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1721-93-3
:
Formel:C₁₀H₉N
MDL-nummer:MFCD00006902
:143.19 g/mol
Kokande Pt:126…128 °C/16mmHg
Smält Pt:44540 °C
Densitet:1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:113 °C
EINECS:217-017-6
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande