ContactUsLinkComponent
Ferrocenemethanol 97%
Ferrocenemethanol 97%
Katalog # APOSOR24509-5G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Ferrocenemethanol 97%
Katalog # APOSOR24509-5G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :216.06 g/mol
Smält Pt:79…81 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1273-86-5
Formel:C₁₁H₁₂FeO
MDL-nummer:MFCD00040878