Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
:
Apollo Scientific
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
:
Apollo Scientific
:
24605-36-5
:
:
C₆H₇NO₆S₂
:
MFCD00078393
:
275.22 g/mol
:
246-349-4
:
GHS07
:
Omgivande