Fmoc-2-methyl-L-phenylalanine 95+%
Katalog # APOSOR14566-5G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:401.47 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:211637-75-1
Formel:C₂₅H₂₃NO₄
MDL-nummer:MFCD00671391