ContactUsLinkComponent
Glykolsyra 98%
Glykolsyra 98%
Catalog # APOSOR13191-100G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Glykolsyra 98%
Catalog # APOSOR13191-100G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :76.05 g/mol
Smält Pt:74…80 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-180-5
FN:3261
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
CAS-nummer:79-14-1
Formel:C₂H₄O₃
MDL-nummer:MFCD00004312