Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
:
Apollo Scientific
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
:
Apollo Scientific
:
221006-63-9
:
:
C₉H₁₁BO₅
:
MFCD09800877
:
209.9916 g/mol
:
GHS07
:
Kylskåp