Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Flavanone
Flavanone
Flavanone
Irriterande
Flavanone
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Irriterande
Flavanone
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
487-26-3
:
Formel:
C₁₅H₁₂O₂
MDL-nummer:
MFCD00006841
:
224.26 g/mol
Smält Pt:
76…78 °C
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande