ContactUsLinkComponent
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Katalog # APOSOR11118-25G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Katalog # APOSOR11118-25G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Smält Pt:319…320 °C
 :177.16 g/mol
EINECS:208-309-4
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:521-31-3
Formel:C₈H₇N₃O₂
MDL-nummer:MFCD00006890