2-Nitrophenyl selenocyanate
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:51694-22-5
:
Formel:C₇H₄N₂O₂Se
MDL-nummer:MFCD00043146
:227.092 g/mol
Smält Pt:134…142 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:257-350-4
FN:3283
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS09