1-Metylimidazol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:616-47-7
:
Formel:C₄H₆N₂
MDL-nummer:MFCD00005292
Kokande Pt:198 °C
Smält Pt:–6 °C
Densitet:1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:92 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:210-484-7
ADR:8+6.1,II
:82.11 g/mol
FN:2922
:GHS05
:GHS06
:GHS07