

Germanium(IV) ethoxide 99.995%
APOSIN3948-10G
:
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
:
:252.85 g/mol
:185,5 °C
:–72 °C
:1,15 g/cm³ (25 °C)
:49 °C
:Omgivande
:238-007-8
:1993
:3,III
:GHS02
:GHS07
:14165-55-0
:C₈H₂₀GeO₄
:MFCD00015121