ContactUsLinkComponent
Ytterbium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Irritant
Ytterbium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Catalog # APOSIN3796-10G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Irritant
Ytterbium(III) chloride, vattenfri 99,9%
Catalog # APOSIN3796-10G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
About this item
 :
 :279.4 g/mol
Boiling Pt:1900 °C
Melting Pt:703 °C
Density:4,06 g/cm³ (25 °C)
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:10361-91-8
Formula:Cl₃Yb
MDL Number:MFCD00011288