Terbium 99,9%, chips
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7440-27-9
:
Formel:Tb
MDL-nummer:MFCD00011256
:158.93 g/mol
Kokande Pt:2800 °C
Smält Pt:1356 °C
Densitet:8,234 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3178
ADR:4.1,II
:GHS02