Svavel, pulver sublimed
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7704-34-9
:
Formel:S
MDL-nummer:MFCD00085316
:32.07 g/mol
Kokande Pt:445 °C
Smält Pt:112 °C
Densitet:2,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt:168 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1350
ADR:4.1,III
:GHS07