ContactUsLinkComponent
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Toxisk
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Katalog # APOSIN3278-10G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Toxisk
Tin(IV) tert-butanolate 99.99%
Katalog # APOSIN3278-10G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Smält Pt:45 °C
Densitet:1,06 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
ADR:6.1,III
 :411.165 g/mol
FN:3146
 :GHS06
CAS-nummer:36809-75-3
Formel:C₁₆H₃₆O₄Sn
MDL-nummer:MFCD00156551