Phosphorus(V) bromide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7789-69-7
:
Formel:PBr₅
MDL-nummer:MFCD00011437
:430.49 g/mol
Smält Pt:105…107 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-186-6
FN:2691
ADR:8,II
:GHS05