Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Palladium hydroxide
Palladium hydroxide på kol 95% 20% Pd, wet support, pulver
Palladium hydroxide på kol 95% 20% Pd, wet support, pulver
:
Apollo Scientific
Palladium hydroxide på kol 95% 20% Pd, wet support, pulver
:
Apollo Scientific
:
12135-22-7
:
:
H₂O₂Pd
:
MFCD00064599
:
140.435 g/mol
:
235-219-2
:
GHS07
:
Omgivande