Oxalsyra dihydrat ACS
Katalog # APOSIN2794-1KG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:126.07 g/mol
Smält Pt:101…102 °C
Densitet:1,65 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:607-634-3
FN:3261
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:6153-56-6
Formel:HO₂CCO₂H·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149102