ContactUsLinkComponent
Litiumkarbonat 99.99%
Catalog # APOSIN2317-250G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Litiumkarbonat 99.99%
Catalog # APOSIN2317-250G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifications
About this item
 :
 :73.89 g/mol
Boiling Pt:1310 °C
Melting Pt:720 °C
Density:2,11 g/cm³ (25 °C)
EINECS:209-062-5
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:554-13-2
Formula:Li₂CO₃
MDL Number:MFCD00011084