Järn(II)sulfat, heptahydrat ACS
Katalog # APOSIN2086-1KG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
:278.02 g/mol
Smält Pt:64 °C
Densitet:1,898 g/cm³ (25 °C)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7782-63-0
Formel:FeSO₄·7H₂O
MDL-nummer:MFCD00149719