ContactUsLinkComponent
Digallium trioxide 99,9%
  APOSIN1891-100G
 :  
Digallium trioxide 99,9%
  APOSIN1891-100G
 :  
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :
 :187.44 g/mol
 :1900 °C
 :6,44 g/cm³ (25 °C)
 :234-691-7
 :GHS07
 :Omgivande
 :12024-21-4
 :Ga₂O₃
 :MFCD00011020