Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Gallium tribromide
Gallium tribromide, vattenfri 99.99%
Gallium tribromide, vattenfri 99.99%
Gallium tribromide, vattenfri 99.99%
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Gallium tribromide, vattenfri 99.99%
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:
13450-88-9
:
Formel:
Br₃Ga
MDL-nummer:
MFCD00016100
Kokande Pt:
279 °C
:
309.44 g/mol
Förvaringstemperatur:
Omgivande
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
Dokumentation